Borohydrure de benzyltriéthylammonium ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
B3128-25G B3128-5G
TCIAB3128-25GEA 329 EUR InStock
TCIAB3128-25G TCIAB3128-5G
Borohydrure de benzyltriéthylammonium ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Borohydrure de benzyltriéthylammonium
Formule: C₁₃H₂₆BN
MW: 207,17 g/mol
Point de fusion: 143°C
Numéro MDL: MFCD00191785
Numéro CAS: 85874-45-9
ONU: 3131
ADR: 4.3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=725a1556adcbe3b24cece810dba76f13b249da61&vid=725a1556adcbe3b24cece810dba76f13b249da61&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Sodium hypochlorite Method) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité