1-Bromo-4-méthylpentane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methylpentyl bromide
B1017-25ML B1017-5ML
TCIAB1017-25MLEA 531 EUR InStock
TCIAB1017-25ML TCIAB1017-5ML
1-Bromo-4-méthylpentane ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-4-méthylpentane
Formule: C₆H₁₃Br
MW: 165,07 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Point de fusion: –71 °C
Densité: 1,134 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 57°C
Numéro MDL: MFCD00013544
Numéro CAS: 626-88-0
EINECS: 210-968-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=055e68190bc488cf9d4b667f61f788cfc944cb26&vid=055e68190bc488cf9d4b667f61f788cfc944cb26&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité