4,5-Dibromo-o-xylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene, 4,5-Dibromo-1,2-dimethylbenzene
D2272-25G D2272-5G
TCIAD2272-25GEA 170 EUR InStock
TCIAD2272-25G TCIAD2272-5G
4,5-Dibromo-o-xylène ≥98.0% (par GC)
4,5-Dibromo-o-xylène
Formule: C₈H₈Br₂
MW: 263,96 g/mol
Point d'ébullition: 278°C
Numéro MDL: MFCD00082743
Numéro CAS: 24932-48-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66cd41db404d7db9dfc32503fbeb1329edf0a566&vid=66cd41db404d7db9dfc32503fbeb1329edf0a566&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité