2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Bromo-2,4,6-triisopropylbenzene
B3513-25G B3513-5G
TCIAB3513-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAB3513-25G TCIAB3513-5G
2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzène ≥95.0% (par GC)
2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzène
Formule: C₁₅H₂₃Br
MW: 283,25 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Numéro MDL: MFCD00051547
Numéro CAS: 21524-34-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8837ec13213d14e4b20563d6bb747da1bee3118&vid=c8837ec13213d14e4b20563d6bb747da1bee3118&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité