1,4-Di(bromométhyl)-2,5-diméthylbenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,4-Bis(bromomethyl)-2,5-dimethylbenzene, 2,5-Bis(bromomethyl)-p-xylene, 2,5-Dimethyl-1,4-bis(bromomethyl)benzene
B2210-1G B2210-5G
TCIAB2210-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAB2210-1G TCIAB2210-5G
1,4-Di(bromométhyl)-2,5-diméthylbenzène ≥98.0% (par GC)
1,4-Di(bromométhyl)-2,5-diméthylbenzène
Formule: C₁₀H₁₂Br₂
MW: 292,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038409
Numéro CAS: 35168-62-8
EINECS: 252-413-2
ONU: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24ee9ec488ec55dea0cf9e328e1990b608da1d42&vid=24ee9ec488ec55dea0cf9e328e1990b608da1d42&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité