Bromure de caesium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cesiumbromide
C2202-25G C2202-100G
TCIAC2202-25GEA 55 EUR InStock
TCIAC2202-25G TCIAC2202-100G
Bromure de caesium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de caesium
Formule: BrCs
MW: 212,81 g/mol
Point d'ébullition: 1300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 636°C
Densité: 4,46 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010954
Numéro CAS: 7787-69-1
EINECS: 232-130-0
Merck Index: 14,02009
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d56dea47e1fb407a8c8a57525f35648e10e9dab&vid=5d56dea47e1fb407a8c8a57525f35648e10e9dab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité