1-Bromo-2-butyne ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2190-5G B2190-1G
TCIAB2190-5GEA 116 EUR InStock
TCIAB2190-5G TCIAB2190-1G
1-Bromo-2-butyne ≥96.0% (par GC)
1-Bromo-2-butyne
Formule: C₄H₅Br
MW: 132,99 g/mol
Point d'éclair: 36°C
Numéro MDL: MFCD00190233
Numéro CAS: 3355-28-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f4cb4c9e0af173b41f0c22b7abe90179b97912b&vid=2f4cb4c9e0af173b41f0c22b7abe90179b97912b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité