Bromure de (1-butyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB0970-250GEA 248 EUR InStock
TCIAB0970-250G TCIAB0970-25G
Bromure de (1-butyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bromure de (1-butyl)triphénylphosphonium
Formule: H₃C(CH₂)₃P(C₆H₅)₃Br
MW: 399,31 g/mol
Point de fusion: 249…251 °C
Numéro MDL: MFCD00011855
Numéro CAS: 1779-51-7
ONU: 3464
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/28/42/28932842.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité