Bromure de benzyltriéthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B0443-25G B0443-500G
TCIAB0443-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAB0443-25G TCIAB0443-500G
Bromure de benzyltriéthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de benzyltriéthylammonium
Formule: C₁₃H₂₂BrN
Point de fusion: 195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011822
Numéro CAS: 5197-95-5
EINECS: 225-986-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27e1e91c85c7dd89d436d8f1972ccd4a12ad83fc&vid=27e1e91c85c7dd89d436d8f1972ccd4a12ad83fc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité