9-Bromophénanthrène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B0838-25G B0838-250G
TCIAB0838-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAB0838-25G TCIAB0838-250G
9-Bromophénanthrène ≥98.0% (par GC)
9-Bromophénanthrène
Formule: C₁₄H₉Br
MW: 257,13 g/mol
Point d'ébullition: 225°C
Point de fusion: 62 °C
Densité: 1,4093 g/cm³ (101 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001174
Numéro CAS: 573-17-1
EINECS: 209-351-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fb7d5b547741ccc6bea0eb90d89881116bd306d&vid=1fb7d5b547741ccc6bea0eb90d89881116bd306d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité