1-Bromo-3,5-diméthyladamantane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Bromo-3,5-dimethyltricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Memantine Related Compound D
B1821-25G B1821-5G
TCIAB1821-25GEA 125 EUR InStock
TCIAB1821-25G TCIAB1821-5G
1-Bromo-3,5-diméthyladamantane ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-3,5-diméthyladamantane
Formule: C₁₂H₁₉Br
MW: 243,19 g/mol
Point d'ébullition: 273°C
Point d'éclair: 109°C
Numéro MDL: MFCD00077197
Numéro CAS: 941-37-7
EINECS: 213-378-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fcbb48bef37efb7afd25ab51225d152d4cb6ac7&vid=0fcbb48bef37efb7afd25ab51225d152d4cb6ac7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité