6-Bromopipéronal ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB2332-5GEA 97.9 EUR InStock
TCIAB2332-5G
6-Bromopipéronal ≥98.0% (par GC)
6-Bromopipéronal
Formule: C₈H₅BrO₃
MW: 229,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022952
Numéro CAS: 15930-53-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/86/28934086.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité