4-Bromo-2-furaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromofurfural, 4-Bromofuran-2-carbaldehyde
B1816-1G B1816-5G
TCIAB1816-1GEA 191 EUR InStock
TCIAB1816-1G TCIAB1816-5G
4-Bromo-2-furaldéhyde ≥97.0% (par GC)
4-Bromo-2-furaldéhyde
Formule: C₅H₃BrO₂
MW: 174,98 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00671504
Numéro CAS: 21921-76-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14b3a56408572238ed647e26d804860402751730&vid=14b3a56408572238ed647e26d804860402751730&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité