3-Bromo-4,5-diméthoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromoveratraldehyde
B3130-25G B3130-5G
TCIAB3130-25GEA 495 EUR InStock
TCIAB3130-25G TCIAB3130-5G
3-Bromo-4,5-diméthoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-4,5-diméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003346
Numéro CAS: 6948-30-7
EINECS: 230-113-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=072486494731c7450c882329f2d17099ca9f604b&vid=072486494731c7450c882329f2d17099ca9f604b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité