4-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB3057-25GEA 117 EUR InStock
TCIAB3057-25G TCIAB3057-5G
4-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₃BrClF₃
MW: 259,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD08459292
Numéro CAS: 467435-07-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/00/28934500.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité