2-Bromo-4,6-dichloroaniline ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2197-25G B2197-5G
TCIAB2197-25GEA 173 EUR InStock
TCIAB2197-25G TCIAB2197-5G
2-Bromo-4,6-dichloroaniline ≥97.0% (par GC)
2-Bromo-4,6-dichloroaniline
Formule: C₆H₄BrCl₂N
MW: 240,91 g/mol
Point d'ébullition: 273°C
Point de fusion: 77…78 °C
Numéro MDL: MFCD00040936
Numéro CAS: 697-86-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8108fdde34cfe44ce5343ed8e485402cd005ef49&vid=8108fdde34cfe44ce5343ed8e485402cd005ef49&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité