2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 3-Bromo-5-chloro-2-pyridylamine
TCIAA2402-25GEA 209 EUR InStock
TCIAA2402-25G TCIAA2402-5G
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine
Formule: C₅H₄BrClN₂
MW: 207,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00955627
Numéro CAS: 26163-03-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/88/28930588.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité