Bromoacétonitrile ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB1058-100GEA 204 EUR InStock
TCIAB1058-100G TCIAB1058-500G TCIAB1058-25G
Bromoacétonitrile ≥97.0% (par GC)
Bromoacétonitrile
Formule: BrCNCH₂
MW: 119,95 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Point de fusion: –36 °C
Numéro MDL: MFCD00001884
Numéro CAS: 590-17-0
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/29/17/28932917.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité