ω-Bromoacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0535-100G B0535-25G
TCIAB0535-100GEA 151 EUR InStock
TCIAB0535-100G TCIAB0535-25G
ω-Bromoacétophénone ≥98.0% (par GC)
ω-Bromoacétophénone
Formule: (C₆H₅)C(O)CH₂Br
Point d'ébullition: 135°C
Point de fusion: 50 °C
Densité: 1,647 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000195
Numéro CAS: 70-11-1
EINECS: 200-724-9
ONU: 2645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,01402
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bbe81b3062537887d6fe4bd1987fd4983720c70&vid=8bbe81b3062537887d6fe4bd1987fd4983720c70&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité