Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ω-Bromoacétophénone ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: α-Bromoacétophénone2-Bromoacétophénone

TCIAP1782-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAP1782-25G
ω-Bromoacétophénone ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
ω-Bromoacétophénone


Formule: (C₆H₅)C(O)CH₂Br
MW: 199,05 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Point de fusion: 50 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000195
Numéro CAS: 70-11-1
ONU: 2645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,01402
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/86/28993086.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 48.0 to 53.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité