N-Bromosuccinimide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
B0656-100G B0656-25G B0656-500G
TCIAB0656-100GEA 33 EUR InStock
TCIAB0656-100G TCIAB0656-25G TCIAB0656-500G
N-Bromosuccinimide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Bromosuccinimide
Formule: C₄H₄BrNO₂
Point d'ébullition: 339°C
Point de fusion: 176°C
Densité: 2,098 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005510
Numéro CAS: 128-08-5
EINECS: 204-877-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01438
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbc6e996a0b8c4daa176ae1f1256667b75c3e15f&vid=bbc6e996a0b8c4daa176ae1f1256667b75c3e15f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité