4,4'-Dibromobenzile ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(4-bromophenyl)ethanedione
D1979-25G D1979-5G
TCIAD1979-25GEA 349 EUR InStock
TCIAD1979-25G TCIAD1979-5G
4,4'-Dibromobenzile ≥97.0% (par GC)
4,4'-Dibromobenzile
Formule: C₁₄H₈Br₂O₂
MW: 368,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000104
Numéro CAS: 35578-47-3
EINECS: 252-628-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=972af1269f49a8b1de2123969ac9fcb2107c5b57&vid=972af1269f49a8b1de2123969ac9fcb2107c5b57&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 224.0 to 229.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité