Chlorure de 2-bromobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-Bromobenzoyl chloride
B1238-25G B1238-250G
TCIAB1238-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAB1238-25G TCIAB1238-250G
Chlorure de 2-bromobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2-bromobenzoyle
Formule: C₇H₄BrClO
MW: 219,46 g/mol
Point d'ébullition: 245°C
Point de fusion: 11 °C
Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000655
Numéro CAS: 7154-66-7
EINECS: 230-507-4
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13d778447b7a346537a64e20c9e6369679ac4042&vid=13d778447b7a346537a64e20c9e6369679ac4042&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité