Chlorure de 3-bromopropionyle ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB2065-25GEA 165 EUR InStock
TCIAB2065-25G
Chlorure de 3-bromopropionyle ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 3-bromopropionyle
Formule: BrH₂CCH₂COOCl
MW: 171,42 g/mol
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00000746
Numéro CAS: 15486-96-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/37/28933837.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité