Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromoacétamide ≥98.0% (par GC, azote total)

Fournisseur: TCI
Danger

B2852-25G B2852-5G
TCIAB2852-25GEA 119 EUR InStock
TCIAB2852-25G TCIAB2852-5G
Bromoacétamide ≥98.0% (par GC, azote total)
Bromoacétamide


Formule: BrCH₂CONH₂
Point d'ébullition: 241 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 87…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008025
Numéro CAS: 683-57-8
ONU: 2923
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36a25515753af0b3bd177bc81ea26edde3e1f7cf&vid=36a25515753af0b3bd177bc81ea26edde3e1f7cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité