Acide 2-bromo-m-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3636-25G B3636-5G
TCIAB3636-25GEA 150 EUR InStock
TCIAB3636-25G TCIAB3636-5G
Acide 2-bromo-m-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-bromo-m-toluique
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079721
Numéro CAS: 53663-39-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c278fbdaf7b29351bb4f92b4c169c6345c679a34&vid=c278fbdaf7b29351bb4f92b4c169c6345c679a34&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité