Acide 11-bromoundécanoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 11-Bromohendecanoic acid, 11-Bromoundecylic acid
B0389-25G B0389-500G B0389-100G
TCIAB0389-25GEA 44 EUR InStock
TCIAB0389-25G TCIAB0389-500G TCIAB0389-100G
Acide 11-bromoundécanoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 11-bromoundécanoïque
Formule: BrH₂C(CH₂)₉COOH
MW: 265,19 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Point de fusion: 48…49 °C
Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002732
Numéro CAS: 2834-05-1
EINECS: 220-602-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7238cd6fde65b454bf44b0e59ba2f8ee6f62d4e&vid=f7238cd6fde65b454bf44b0e59ba2f8ee6f62d4e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité