(±)-Acide 2-bromovalérique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (±)-2-Bromopentanoic acid, 2-Bromovalericacid
B0667-25G B0667-500G
TCIAB0667-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAB0667-25G TCIAB0667-500G
(±)-Acide 2-bromovalérique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-Acide 2-bromovalérique
Formule: H₃C(CH₂)₂BrCHCOOH
MW: 181,03 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Point de fusion: 38…39 °C
Densité: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004217
Numéro CAS: 584-93-0
EINECS: 209-546-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e281e0ba1c5ff3cc01a2410dede7b5c96e46b7cf&vid=e281e0ba1c5ff3cc01a2410dede7b5c96e46b7cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité