Acide 2-bromocinnamique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B1943-25G B1943-5G
TCIAB1943-25GEA 153 EUR InStock
TCIAB1943-25G TCIAB1943-5G
Acide 2-bromocinnamique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-bromocinnamique
Formule: C₉H₇BrO₂
Numéro MDL: MFCD00016836
Numéro CAS: 7345-79-1
EINECS: 231-353-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=264d8b50ad64deb09d75cf060eb027fa87967f49&vid=5c31a7baf35b4c88b6890f8e462fedcc5f429e8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 220.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité