Acide 4-bromoanthranilique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB3356-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAB3356-1G TCIAB3356-5G
Acide 4-bromoanthranilique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 4-bromoanthranilique
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD03618454
Numéro CAS: 20776-50-5
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/45/28934745.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité