Acide 2-bromo-3-nitrobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B3322-25G B3322-5G
TCIAB3322-25GEA 556 EUR InStock
TCIAB3322-25G TCIAB3322-5G
Acide 2-bromo-3-nitrobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2-bromo-3-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄BrNO₄
MW: 246,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00074899
Numéro CAS: 573-54-6
EINECS: 209-356-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e98e63de9b8edc09b4b789c9ef705e7170d43644&vid=e98e63de9b8edc09b4b789c9ef705e7170d43644&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 191.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité