Acide 2-bromo-3-fluorobenzoïque ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3722-1G B3722-5G
TCIAB3722-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAB3722-1G TCIAB3722-5G
Acide 2-bromo-3-fluorobenzoïque ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-bromo-3-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD01569398
Numéro CAS: 132715-69-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ad1889d7e1129eebe9cb8bbe6b35c0750c728f4&vid=0ad1889d7e1129eebe9cb8bbe6b35c0750c728f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 158.0 to 163.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité