1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2958-25G B2958-5G
TCIAB2958-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAB2958-25G TCIAB2958-5G
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzène ≥95.0% (par GC)
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzène
Formule: C₆H₃BrFNO₂
Numéro MDL: MFCD00055433
Numéro CAS: 701-45-1
EINECS: 211-855-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efcec1049954fc48b8a2af26889c0d0595e999f3&vid=efcec1049954fc48b8a2af26889c0d0595e999f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité