2-Bromo-N,N-diméthylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3243-25G B3243-5G
TCIAB3243-25GEA 153 EUR InStock
TCIAB3243-25G TCIAB3243-5G
2-Bromo-N,N-diméthylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Bromo-N,N-diméthylaniline
Formule: C₈H₁₀BrN
MW: 200,08 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Point de fusion: 38 °C
Densité: 1,388 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00013522
Numéro CAS: 698-00-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b99c392edf83bb5b3b32b25c9021e2cc4dec8e0&vid=3b99c392edf83bb5b3b32b25c9021e2cc4dec8e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité