Isocyanate de 2-bromophényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Bromo-2-isocyanatobenzene
I0498-25G I0498-5G
TCIAI0498-25GEA 350 EUR InStock
TCIAI0498-25G TCIAI0498-5G
Isocyanate de 2-bromophényle ≥98.0% (par GC)
Isocyanate de 2-bromophényle
Formule: C₇H₄BrNO
MW: 198,02 g/mol
Point d'ébullition: 62 - 64 °C (0,5 -rr)
Densité: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 107°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001995
Numéro CAS: 1592-00-3
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfeeefe9ccbf53e80b3c0c2911d3f6ea56f168a7&vid=bfeeefe9ccbf53e80b3c0c2911d3f6ea56f168a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité