2-Bromo-4,6-xylidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Bromo-2,4-dimethylaniline, 6-Bromo-2,4-xylidine, 2-Bromo-4,6-dimethylaniline
B1908-25G B1908-5G
TCIAB1908-25GEA 99 EUR InStock
TCIAB1908-25G TCIAB1908-5G
2-Bromo-4,6-xylidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Bromo-4,6-xylidine
Formule: C₈H₁₀BrN
MW: 200,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047826
Numéro CAS: 41825-73-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8a139817eaf200609e0bdd19acdbb479814aed2&vid=f8a139817eaf200609e0bdd19acdbb479814aed2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Dark red to Black powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité