2-Amino-3,5-dibromopyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1588-25G A1588-5G
TCIAA1588-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAA1588-25G TCIAA1588-5G
2-Amino-3,5-dibromopyridine ≥98.0% (par GC)
2-Amino-3,5-dibromopyridine
Formule: C₅H₄Br₂N₂
MW: 251,91 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 104 °C
Numéro MDL: MFCD00038041
Numéro CAS: 35486-42-1
EINECS: 252-590-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a2d8cd56b14134778d12618641d161916c67c46&vid=9a2d8cd56b14134778d12618641d161916c67c46&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité