2-Amino-3-bromo-5-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromo-5-methylpyridin-2-amine, 2-Amino-3-bromo-5-picoline, 3-Bromo-5-methyl-2-pyridylamine
A1555-25G A1555-5G
TCIAA1555-25GEA 134 EUR InStock
TCIAA1555-25G TCIAA1555-5G
2-Amino-3-bromo-5-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
2-Amino-3-bromo-5-methylpyridine
Formule: C₆H₇BrN₂
MW: 187,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068231
Numéro CAS: 17282-00-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4822372a38ce868bb8eb66172697ba78e8411adf&vid=4822372a38ce868bb8eb66172697ba78e8411adf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 75.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité