4-Bromo-2,6-diméthylanisole ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3016-25G B3016-5G
TCIAB3016-25GEA 115 EUR InStock
TCIAB3016-25G TCIAB3016-5G
4-Bromo-2,6-diméthylanisole ≥96.0% (par GC)
4-Bromo-2,6-diméthylanisole
Formule: C₉H₁₁BrO
MW: 215,09 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD00143259
Numéro CAS: 14804-38-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19b74fcfa2b5332cde9b772994f83e97f01c4026&vid=19b74fcfa2b5332cde9b772994f83e97f01c4026&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité