(3-Bromopropyl)triméthoxysilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trimethoxy(3-bromopropyl)silane, 3-(Trimethoxysilyl)propylbromide
B3289-5G B3289-25G
TCIAB3289-5GEA 93.5 EUR InStock
TCIAB3289-5G TCIAB3289-25G
(3-Bromopropyl)triméthoxysilane ≥98.0% (par GC)
(3-Bromopropyl)triméthoxysilane
Formule: BrH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 243,17 g/mol
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00053894
Numéro CAS: 51826-90-5
EINECS: 257-453-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0195eda0b83bcec1b789e8bbe4b7fdef874df29d&vid=0195eda0b83bcec1b789e8bbe4b7fdef874df29d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité