Alcool 2-bromobenzylique ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1294-100G B1294-25G
TCIAB1294-100GEA 168 EUR InStock
TCIAB1294-100G TCIAB1294-25G
Alcool 2-bromobenzylique ≥99.0% (par GC)
Alcool 2-bromobenzylique
Formule: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 80…82 °C
Numéro MDL: MFCD00004600
Numéro CAS: 18982-54-2
EINECS: 242-719-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2022e5ffccfabf9affb6fbdeb042d91606fd13df&vid=2022e5ffccfabf9affb6fbdeb042d91606fd13df&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 79.0 to 82.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité