2-Bromopyridine-3-ol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-3-pyridinol
B1478-25G B1478-5G
TCIAB1478-25GEA 109 EUR InStock
TCIAB1478-25G TCIAB1478-5G
2-Bromopyridine-3-ol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Bromopyridine-3-ol
Formule: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 185…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006220
Numéro CAS: 6602-32-0
EINECS: 229-547-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07f669e251e00727527f1fc46022e1cb9224ac3a&vid=07f669e251e00727527f1fc46022e1cb9224ac3a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 188.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité