4-Bromorésorcinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB0654-5GEA 116 EUR InStock
TCIAB0654-5G TCIAB0654-25G
4-Bromorésorcinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Bromorésorcinol
Formule: C₆H₅BrO₂
MW: 189,01 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Point de fusion: 98 °C
Numéro MDL: MFCD00002272
Numéro CAS: 6626-15-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/90/28932590.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité