5,6-Epoxy-1-hexène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 1,2-Epoxy-5-hexène
TCIAE0410-25GEA 161 EUR InStock
TCIAE0410-25G TCIAE0410-5G
5,6-Epoxy-1-hexène ≥96.0% (par GC)
5,6-Epoxy-1-hexène
Formule: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Point d'ébullition: 121°C
Point de fusion: –156 °C
Point d'éclair: 15°C
Numéro MDL: MFCD00010051
Numéro CAS: 10353-53-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/28/28967928.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité