1,2-Epoxybutane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,2-Butylene oxide, 1,2-Butylene Oxide, 1,2-Epoxybutane, Ethylethylene Oxide, Ethyloxirane
B0719-25ML B0719-500ML B0719-100ML
TCIAB0719-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAB0719-25ML TCIAB0719-500ML TCIAB0719-100ML
1,2-Epoxybutane ≥99.0% (par GC)
1,2-Epoxybutane
Formule: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Point d'ébullition: 63 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –130 °C
Densité: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -22°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005153
Numéro CAS: 106-88-7
EINECS: 203-438-2
ONU: 3022
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff51ece749bb292a8923432b669479843963af95&vid=ff51ece749bb292a8923432b669479843963af95&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité