3,5,5-Triméthylhexanal ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5,5-Trimethylhexanaldehyde
T0940-25ML T0940-500ML
TCIAT0940-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0940-25ML TCIAT0940-500ML
3,5,5-Triméthylhexanal ≥90.0% (par GC)
3,5,5-Triméthylhexanal
Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 167°C
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00010441
Numéro CAS: 5435-64-3
EINECS: 226-603-0
ONU: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=326f2931cc7abc228c67e22d7f07a7492af86399&vid=326f2931cc7abc228c67e22d7f07a7492af86399&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité