trans-2-Undécenal ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
U0046-5ML U0046-25ML
TCIAU0046-5MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAU0046-5ML TCIAU0046-25ML
trans-2-Undécenal ≥93.0% (par GC)
2-Undécenal
Formule: C₁₁H₂₀O
Point d'éclair: 120°C
Numéro MDL: MFCD00014680
Numéro CAS: 53448-07-0
EINECS: 258-559-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b5156b0c6e7c291ebf1106e421d184eb609f123&vid=7b5156b0c6e7c291ebf1106e421d184eb609f123&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité