2-Cyanobenzaldéhyde ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0444-25G C0444-5G
TCIAC0444-25GEA 329 EUR InStock
TCIAC0444-25G TCIAC0444-5G
2-Cyanobenzaldéhyde ≥99.0% (par GC)
2-Cyanobenzaldéhyde
Formule: C₈H₅NO
MW: 131,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017503
Numéro CAS: 7468-67-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c32b14b32167efd6acacd551e86468d39ff8247&vid=5c32b14b32167efd6acacd551e86468d39ff8247&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 102.0 to 109.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité