6-Nitropipéronal ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAN0537-25GEA 174 EUR InStock
TCIAN0537-25G
6-Nitropipéronal ≥97.0% (par GC)
6-Nitropipéronal
Formule: C₈H₅NO₅
MW: 195,13 g/mol
Point de fusion: 98 °C
Numéro MDL: MFCD00005829
Numéro CAS: 712-97-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/07/28989707.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 94.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité