5-Nitro-2-furaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
N0387-25G N0387-5G
TCIAN0387-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAN0387-25G TCIAN0387-5G
5-Nitro-2-furaldéhyde ≥98.0% (par GC)
5-Nitro-2-furaldéhyde
Formule: C₅H₃NO₄
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 35 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003230
Numéro CAS: 698-63-5
EINECS: 211-816-3
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b0f2d5cd2885e51718c584bf4058d597791503d&vid=6b0f2d5cd2885e51718c584bf4058d597791503d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité